Learn More
Silver Acetate, purum p.a, ≥99.0% (T), Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Materiale o nome chimico | Silver acetate |
Quantità | 10 g |
Formula lineare | CH3COOAg |
Numero UN | UN3077 |
Beilstein | 3595636 |
Peso formulazione | 166.91g/mol |
Percent Purity | ≥99.0% (T) |
Imballaggio | Glass bottle |