Learn More
Silver benzoate, 99%
Codice prodotto. 10328350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10328350 10 g Bottiglia in vetro 10g
10421641 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10328350 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 210770100
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-31-0
Formula molecolare C7H5AgO2
Molecular Weight (g/mol) 228.98
Numero MDL MFCD00013030
InChI Key CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
IUPAC Name benzoic acid;silver;hydrate
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Silver benzoate
Nota nome 99%
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO2Ag
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 1093
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.26%. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 228.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder