Learn More
Silver benzoate hydrate
Codice prodotto. 11341998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11341998 5 g 5g
11331998 25 g 25g
11321998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11341998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011896.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228.98 g/mol
Silver benzoate hydrate along with 7-methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (MTBD) is an efficient catalytic system for the reaction of carbon dioxide with various ketones. It was used in the synthesis of triphenyltinbenzoate. It is also used as a catalyst in Wolff rearrangement reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-31-0
Formula molecolare C7H5AgO2
Molecular Weight (g/mol) 228.98
Numero MDL MFCD00013030
InChI Key CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Silver benzoate hydrate
Colore Cream to White or Gray
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Formula lineare C6H5CO2Ag·xH2O
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name benzoic acid silver
Peso formulazione 228.89 (Anhydrous)