Learn More
Silver, brazing alloy, 0.8mm (0.03 in.) dia., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11329437
Click to view available options
Quantità:
15 g
30 g
Dimensione della confezione:
15g
30g
Codice prodotto. 11329437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041026.10
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver, brazing Alloy
Nota nome 0.8mm (0.03 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ag:Cu:Zn:Sn; 56:22:17:5 wt%
Quantità 15 g
Numero MDL MFCD00801120