Learn More
Silver Bromide, TRC
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver Bromide |
| CAS | 7785-23-1 |
| Formula molecolare | AgBr |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Argentous Bromide, Silver Monobromide, Silver(I) Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].[Ag+] |
| IUPAC Name | silver;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 187.77 |
| Peso formulazione | 185.8234 |