Learn More
Silver carbonate, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11321249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11321249 25 g 25g
11311249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11321249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011420.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 534-16-7 | CH2Ag2O3 | 277.76 g/mol
Silver carbonate is used in the production of silver powder in microelectronics, conducting polymers, and in tooth surface treatment to prevent cavities. It is also used as an antimicrobial agent for infection resistant surgical fabric materials. It is used in organic synthesis, and in biological specimen staining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-16-7
Formula molecolare CH2Ag2O3
Molecular Weight (g/mol) 277.76
Numero MDL MFCD00003403
InChI Key WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC Name carbonic acid;silver
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver carbonate
Punto di fusione 218°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Intervallo percentuale saggio 99.5% (metals basis)
Densità 6.08 g/mL
Informazioni di solubilità Insoluble in water,acetone,acetate and alcohol. Freely soluble in dilute HNO3 and ammonia.
Peso formulazione 275.75