Learn More
Silver carbonate, 99%, pure
Codice prodotto. 10694862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694862 100 g Glass bottle 100g
10684862 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176971000
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 534-16-7 | CAg2O3 | 275.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-16-7
Formula molecolare CAg2O3
Molecular Weight (g/mol) 275.75
Numero MDL MFCD00003403
InChI Key WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC Name carbonic acid;silver
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver carbonate
Punto di fusione 210.0°C
Nota nome 99%
Colore Green to Green-Yellow
Forma fisica Granular Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare Ag2CO3
Fieser 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432
Indice di Merck 15, 8646
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide and nitric acid, insoluble in alcohol
Peso formulazione 275.75
Percent Purity 99%
Grado Pure