Learn More
Silver Carbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver Carbonate |
| CAS | 534-16-7 |
| Formula molecolare | Ag2CO3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Ag]OC(=O)O[Ag] |
| IUPAC Name | argentiooxycarbonyloxysilver |
| Molecular Weight (g/mol) | 275.75 |
| Peso formulazione | 273.7949 |