Learn More
Silver chloride, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10441831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10441831
Marca: Thermo Scientific Acros 211270100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-90-6
Formula molecolare AgCl
Molecular Weight (g/mol) 143.32
Numero MDL MFCD00003399
InChI Key HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Specifica
Punti di ebollizione 1550.0°C
Materiale o nome chimico Silver chloride
Punto di fusione 455.0°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare AgCl
Fieser 05,580; 10,347
Indice di Merck 15,8648
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 143.32
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.