Learn More
Silver chloride, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 11944351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944351 250 g Glass bottle 250g
10441831 10 g Glass bottle 10g
10256600 50 g Glass bottle 50g
15109243 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11944351 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211272500
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-90-6
Formula molecolare AgCl
Molecular Weight (g/mol) 143.32
Numero MDL MFCD00003399
InChI Key HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Specifica
Punti di ebollizione 1550.0°C
Materiale o nome chimico Silver chloride
Punto di fusione 455.0°C
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare AgCl
Fieser 05,580; 10,347
Indice di Merck 15,8648
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 143.32
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride