Learn More
Silver Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10745151 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745151 25 g Recipiente in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10745151 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/1120/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Punti di ebollizione 1550°C
Punto di fusione 455°C
CAS 7783-90-6
Colore Gray
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula molecolare AgCl
Numero MDL MFCD00003399
InChI Key HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Ag+]
IUPAC Name silver(1+) chloride
Molecular Weight (g/mol) 143.32
Peso formulazione 143.32g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.