Learn More
Silver chromate, 99% min
Codice prodotto. 11389237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389237 25 g 25g
11379237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040107.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-01-2
Formula molecolare Ag2CrO4
Molecular Weight (g/mol) 331.73
Numero MDL MFCD00003402
InChI Key OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
IUPAC Name disilver;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver chromate
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Densità 5.63 g/mL
Numero UN UN1479
Indice di Merck 14,8510
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Soluble in HNO3 and ammonia
Peso formulazione 331.73
Percent Purity ≤99%