Learn More
Silver cyanate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510234
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
3315-16-0
CAgNO
149.89
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
cyanic acid;silver
C(#N)O.[Ag]
3315-16-0
CAgNO
149.89
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
cyanic acid;silver
C(#N)O.[Ag]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 1085.0°C
Materiale o nome chimico Silver cyanate
Punto di fusione 652.0°C
Colore Beige to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98% min
Formula lineare AgOCN
Fieser 02,224; 03,162
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 149.89
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver cyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.