Learn More
Silver Diethyldithiocarbamate Silver Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 172°C |
| CAS | 1470-61-7 |
| Colore | Green |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 5 g |
| Formula molecolare | C5H10AgNS2 |
| Numero MDL | 4929 |
| Sinonimo | silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate |
| InChI Key | NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver diethyldithio-carbamate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.