Learn More
Silver flake, APS 4-8 micron, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11356657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356657 10 g 10g
11346657 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000783.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver flake
Quantità 10 g
Odore Characteristic
Dimensione particelle APS 4 to 8 Micron
Forma Flake
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Percent Purity 99.9%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver flake
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..