Learn More
Silver foil, 0.075mm (0.003in) thick, hard, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11346577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346577 25 x 150 mm Pezzo
11336577 150 x 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000501.FS
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver foil
Nota nome 0.075mm (0.003 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Quantità 25 x 150 mm
Odore Characteristic
Peso ≈3g/25x150mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%