Learn More
Silver gauze, 80 mesh woven from 0.115mm (0.0045in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11345247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11345247 25 x 25 mm Pezzo
11325247 75 x 75 mm Pezzo
11335247 150 x 150 mm Pezzo
11355247 300 x 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11345247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040936.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver
Colore Silver
Aspetto Silver-colored guaze
Quantità 25 x 25 mm
Dimensioni maglia 80 Mesh
Odore Characteristic
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Forma Wire Cloth
Informazioni di solubilità Insoluble in water.