Learn More
Silver hexafluoroarsenate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11347357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347357 10 g 10g
11337357 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11347357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011608.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 12005-82-2 | Molecular Formula: AgAsF6 | Molecular Weight: 296.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12005-82-2
Formula molecolare AgAsF6
Molecular Weight (g/mol) 296.78
Numero MDL MFCD00014142
InChI Key UNSKNPXMHZPWPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver hexafluoroarsenate, silver hexafluoroarsenate v, silver hexafluoroarsoranuide, acmc-1c478, silver hexakis fluoranyl arsenic 1-, silver 1+ hexafluoro-??-arsanuide, silver 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 11077325
IUPAC Name silver;hexafluoroarsenic(1-)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver hexafluoroarsenate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Numero UN UN1557
Peso formulazione 296.78
Percent Purity ≥98%