Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver hexafluorophosphate |
| Colore | Beige-Gray to White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Formula lineare | AgPF6 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble |
| Peso formulazione | 252.83 |
| Percent Purity | 98% |
| Imballaggio | Flacone in plastica |