Learn More
Silver(I) behenate
Codice prodotto. 15462307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15462307 25 g 25g
15452307 5 g 5g
15472307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15462307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045494.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 2489-05-6 | C22H43AgO2 | 447.45 g/mol
Silver(I) behenate is used as a calibration standard in X-ray spectrophotometer to an absolute X-ray energy scale. It is utilized for low-angle diffraction standard in X-ray crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2489-05-6
Numero MDL MFCD00059001
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(I) behenate
Punto di fusione (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Formula molecolare C22H43AgO2
Sinonimo silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
InChI Key AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
IUPAC Name silver;docosanoate
Molecular Weight (g/mol) 447.45
PubChem CID 164971
Peso formulazione 447.44
Sensibilità Light sensitive