Learn More
Silver(I) Benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Silver(I) Benzoate |
| CAS | 532-31-0 |
| Formula molecolare | C7H5AgO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzoic Acid Silver(1+) Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Ag]OC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzoyloxysilver |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.98 |
| Peso formulazione | 227.934 |