Learn More
Silver(I) Benzoate, TRC
Codice prodotto. 30412415
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412415 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS4650201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(I) Benzoate
CAS 532-31-0
Formula molecolare C7H5AgO2
Quantità 1 g
Sinonimo Benzoic Acid Silver(1+) Salt
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Ag]OC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name benzoyloxysilver
Molecular Weight (g/mol) 228.98
Peso formulazione 227.934