Learn More
Silver(I) chromate, 96%
Codice prodotto. 15492307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492307 25 g 25g
15482307 5 g 5g
15402317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045495.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-01-2
Formula molecolare Ag2CrO4
Molecular Weight (g/mol) 331.73
Numero MDL MFCD00003402
InChI Key OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
IUPAC Name disilver;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver (I) chromate
Colore Red to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ag2CrO4
Numero UN UN1479
Indice di Merck 14,8510
Peso formulazione 331.73
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Light Sensitive
Densità 5.63g/mL