Learn More
Silver(I) fluoride, 98%
Codice prodotto. 11357357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357357 5 g 5g
11367357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011609.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Light and Moisture Sensitive and Hygroscopic | CAS: 7775-41-9 | AgF | 126.867 g/mol
Silver(I) fluoride is used as a fluorination and desilylation reagent in organic synthesis. In medical filed, it is used as topical caries in aqueous form in dentistry. It is employed in organofluorine chemistry for addition of fluoride across multiple bonds, especially to prepare perfluoroalkylsilver(I) by reacting with alkenes. Further, it is involved in the preparation of tetralkylammonium fluorides by the reaction with tetralkylammonium bromide. In addition to this, it is used as a desulfuration-fluorination reagent on thiourea derived substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-41-9
Formula molecolare AgF
Molecular Weight (g/mol) 126.867
Numero MDL MFCD00003410
InChI Key REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC Name silver;fluoride
SMILES [F-].[Ag+]
Specifica
Punti di ebollizione ca 1150°C
Materiale o nome chimico Silver(I) fluoride
Punto di fusione 435°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Soluble in HF,ammonia,CH3CNSoluble in water,hydrogen fluoride and methanol.
Peso formulazione 126.87
Sensibilità Hygroscopic; Light and moisture sensitive
Aspetto Orange-brown crystals
Densità 5.852 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver(I) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver fluoride