Learn More
Silver(I) fluoride, 99+%
Codice prodotto. 10022630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10022630 5 g Flacone in plastica 5g
10531081 25 g Flacone in plastica 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10022630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 210450050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7775-41-9 | AgF | 126.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-41-9
Formula molecolare AgF
Molecular Weight (g/mol) 126.87
Numero MDL MFCD00003410
InChI Key REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC Name silver;fluoride
SMILES [F-].[Ag+]
Specifica
Punti di ebollizione 1150.0°C
Materiale o nome chimico Silver(I) fluoride
Punto di fusione 435.0°C
Nota nome 99+%
Colore Brown-Rust to Brown-Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare AgF
Fieser 02,364; 05,581; 06,514; 15,287
Indice di Merck 15, 8653
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water: 182 g/100mL (15.5°C).
Peso formulazione 126.87
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 5.85
Densità 5.8500g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver(I) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.