Learn More
Silver(I) fluoride, Puriss. p.a., ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15677340 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15677340 5 g Flacone in polietilene 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15677340 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 851845G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1150°C
Materiale o nome chimico Silver(I) fluoride
Punto di fusione 435°C
CAS 7775-41-9
Quantità 5 g
Formula molecolare AgF
Numero MDL MFCD00003410
Numero UN UN3260
Sinonimo silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
InChI Key REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Ag+]
IUPAC Name silver;fluoride
Molecular Weight (g/mol) 126.867
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
Peso formulazione 126.87g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 5.852g/mL at 25°C