Learn More
Silver(I) Fluoride, TRC
Codice prodotto. 30415193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30415193 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS46505010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Silver(I) Fluoride
CAS 7775-41-9
Quantità 10 g
Formula molecolare AgF
Sinonimo Argentous Fluoride, Silver Fluoride, Silver Monofluoride, Silver(1+) Fluoride
InChI Formula InChI=1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
SMILES [F-].[Ag+]
IUPAC Name silver;fluoride
Molecular Weight (g/mol) 126.87
Peso formulazione 125.9035