Learn More
Silver(I) oxide, 99+% (metals basis)
Codice prodotto. 11351209
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
Codice prodotto. 11351209
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011407.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polishing glass, coloring glass yellow, catalyst, purifying drinking water, lab reagent, carbon dioxide scrubber, and chemical sensors. It is used in the preparation of other silver compounds, and silver-oxide batteries. In organic chemistry, silver oxide finds use as an oxidizing agent for aldehyes to produce carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20667-12-3
Formula molecolare Ag2O
Molecular Weight (g/mol) 231.74
Numero MDL MFCD00003404
InChI Key KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(I) oxide
Punto di fusione 230°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Peso formulazione 231.74
Sensibilità Light sensitive
Densità 7.2 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver(I) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silver oxide