Learn More
Silver(I) Perchlorate Anhydrous, TRC
Codice prodotto. 30424992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30424992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS8393901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(I) Perchlorate Anhydrous
CAS 7783-93-9
Formula molecolare ClO4 . Ag
Quantità 1 g
Sinonimo Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate
InChI Formula InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
SMILES [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC Name silver;perchlorate
Molecular Weight (g/mol) 207.32
Peso formulazione 205.8536