Learn More
Silver iodate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399237 25 g 25g
11309247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040109.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7783-97-3 | Molecular Formula: AgIO3 | Molecular Weight: 282.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-97-3
Formula molecolare AgIO3
Molecular Weight (g/mol) 282.77
Numero MDL MFCD00014150
InChI Key YSVXTGDPTJIEIX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver iodate, unii-5p7ox4vt1f, silver 1+ ion iodate, 5p7ox4vt1f, silberjodat, silver 1+ iodate, acmc-20ajqa, iodic acid hio3 , silver 1+ salt, ag.io3, silver iodate 25g
PubChem CID 165642
IUPAC Name silver;iodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver iodate
Punto di fusione >200°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Aspetto White Powder
Intervallo percentuale saggio 99%
Densità 5.53 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water. Soluble in aqueous ammonia
Peso formulazione 282.77