Learn More
Silver Iodide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15652250 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15652250 25 g Glass Bottle 25g
15642250 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15652250 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 22682325G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-96-2
Formula molecolare AgI
Molecular Weight (g/mol) 234.773
Numero MDL MFCD00003412
InChI Key MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC Name iodosilver
SMILES [Ag]I
Specifica
Materiale o nome chimico Silver Iodide
Colore Yellow
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Peso formulazione 234.77g/mol
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass Bottle
Densità 5.68g/mL at 25°C