Learn More
Silver iodide, 99%, pure
Codice prodotto. 10072790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10072790
Marca: Thermo Scientific Acros 210420050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-96-2
Formula molecolare AgI
Molecular Weight (g/mol) 234.77
Numero MDL MFCD00003412
InChI Key MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC Name iodosilver
SMILES [Ag]I
Specifica
Punti di ebollizione 1506°C
Materiale o nome chimico Silver iodide
Punto di fusione 557°C
Nota nome Pure
Colore Yellow
Forma fisica Granular Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Ag)
Formula lineare AgI
Indice di Merck 15, 8655
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.03mg/l
Peso formulazione 234.77
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.68
Densità 5.6800g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.