Learn More
Silver iodide, 99%, pure
Codice prodotto. 10490481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10490481 25 g Glass bottle 25g
10072790 5 g Glass bottle 5g
10370984 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10490481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 210420250
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.77 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-96-2
Formula molecolare AgI
Molecular Weight (g/mol) 234.77
Numero MDL MFCD00003412
InChI Key MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC Name iodosilver
SMILES [Ag]I
Specifica
Punti di ebollizione 1506°C
Materiale o nome chimico Silver iodide
Punto di fusione 557°C
Nota nome Pure
Colore Yellow
Forma fisica Granular Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 5.68
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ex Ag)
Densità 5.6800g/mL
Formula lineare AgI
Indice di Merck 15, 8655
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.03mg/l
Peso formulazione 234.77
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.