Learn More
Silver ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Specifica
Specifica
| Descrizione | ISE standard Ag 1000 mg/L , 500mL |
| Imballaggio | 500 mL |
| Odore | Characteristic |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 500 mL |