Learn More
Silver nanopowder, APS 20-40nm, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15406985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15406985 25 g 25g
15496975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15406985 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045509.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver nanopowder is involved in the coating of silver and is used for medicinal purposes and in medical devices. Its larger surface area to volume ratio and greater activity of nano-silver are utilized in modern biochemical applications and drug delivery. It is also used in the fabrication of graphite epoxy nanocomposites and optical fiber sensors. Furthermore, it is involved in the formulation of water based ink.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver nanopowder
Nota nome No Oxide layer
Quantità 25 g
Odore Characteristic
Dimensione particelle APS 20 to 40nm
Forma Nanopowder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Soluble in nitric acid.
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver nanopowder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver