Learn More
Silver nitrate, 99+%
Codice prodotto. 11470990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470990 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11470990 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13854.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 444°C
Materiale o nome chimico Silver nitrate
Punto di fusione 212°C
CAS 7761-88-8
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Imballaggio Glass jar
Sensibilità Light Sensitive
Aspetto White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Informazioni di decomposizione >444°C
Densità 4.352
Formula molecolare AgNO3
Numero MDL MFCD00003414
Numero UN UN1493
Indice di Merck 14,8518
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
Informazioni di solubilità Freely soluble aq. soln., alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name silver(1+) nitrate
Molecular Weight (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Peso formulazione 169.87