Learn More
Silver nitrate, 99+%
Codice prodotto. 11450990
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11450990
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13854.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
  • Employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology.
  • Finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions.
  • Used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis.
  • Widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7761-88-8
Formula molecolare AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
Numero MDL MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 444°C
Materiale o nome chimico Silver nitrate
Punto di fusione 212°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Numero UN UN1493
Indice di Merck 14,8518
Informazioni di solubilità Freely soluble aq. soln., alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
IUPAC Name silver(1+) nitrate
Peso formulazione 169.87
Imballaggio Glass jar
Sensibilità Light Sensitive
Aspetto White
Informazioni di decomposizione >444°C
Densità 4.352
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: silver nitrate