Learn More
Sodium chloride, crystalline powder PDV, 99+%
Codice prodotto. 11460990
Click to view available options
Quantità:
1009 Ea.
Imballaggio:
Glass jar
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11460990
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13854.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
  • Employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology.
  • Finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions.
  • Used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis.
  • Widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 444°C
Materiale o nome chimico Silver nitrate
Punto di fusione 212°C
CAS 7761-88-8
Forma fisica Crystalline
Quantità 1009 Ea.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare AgNO3
Numero MDL MFCD00003414
Numero UN UN1493
Indice di Merck 14,8518
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Informazioni di solubilità Freely soluble in water, alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name argento;nitrato
Molecular Weight (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Peso formulazione 169.87
Imballaggio Glass jar
Sensibilità Light Sensitive
Aspetto White
Informazioni di decomposizione > 444°C
Densità 4.352
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.