Learn More
Silver nitrate, ACS, 99.9+% (metals basis)
Codice prodotto. 11391229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391229 500 g 500g
11361229 5 g 5g
11371229 25 g 25g
11381229 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11391229 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011414.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Silver nitrate, AgNO3, CAS Number-7761-88-8, silvernitrate, silver i nitrate, argenti nitras, nitric acid silver i salt, nitrate d'argent, lunar caustic, argerol, silver mononitrate, silver nitrate, silbernitrat, 100g, >99.9% (metals basis), CHEBI:32130, 4.352 g/mL | CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7761-88-8
Formula molecolare AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
Numero MDL MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC Name silver(1+) nitrate
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silver nitrate
Punto di fusione 212°C
Nota nome For AAS analysis
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio >99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Peso formulazione 169.87
Grado Reagente ACS
Sensibilità Light sensitive
Densità 4.352 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • nitrato d'argento
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..