Learn More
Silver Nitrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10764381 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10764381 100 g 100g
10060340 25 g 25g
10224350 250 g 250g
10355860 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10764381 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/1280/48
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
AgNO3, CAS Number-7761-88-8, silbernitrat, silver i nitrate, silver mononitrate, nitrate d'argent, silver nitrate, nitric acid silver i salt, silvernitrate, argenti nitras, argerol, lunar caustic, 500g, 444 deg.C, CHEBI:32130, White, 169.87g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, silver;nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7761-88-8
Formula molecolare AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
Numero MDL MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 444°C
Punto di fusione 212°C
Colore White
pH 5.4 to 6.4
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
IUPAC Name argento;nitrato
Peso formulazione 169.87g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.