Learn More
Silver Nitrate (Crystalline/Certified ACS), Fisher Chemical™
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 444°C |
| Materiale o nome chimico | Silver Nitrate |
| Punto di fusione | 212°C |
| Colore | White |
| pH | 5.4 to 6.4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | Assay: ≥99.7% |
| Peso formulazione | 169.87 |
| Percent Purity | ≥99.7% |
| Vedi altri risultati |