Learn More
Silver Nitrate Solution 0.05M (0.05N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| IUPAC Name | silver(1+) nitrate |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver nitrate 0.05M
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate