Learn More
Silver Nitrate solution, 0.001M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12950884 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12950884 1000 mL Glass Bottle 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12950884 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore VL 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    159.16€ / 1000mL
    Risparmia 8.84€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Materiale o nome chimico Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Quantità 1000 mL
Formula molecolare AgNO3
Numero MDL MFCD00003414
Numero UN 3082
Sinonimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name silver(1+) nitrate
Molecular Weight (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.001M
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver nitrate 0.001M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3009300
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .