Learn More
Silver nitrite, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756701
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
7783-99-5
AgNO2
153.88
MFCD00003413
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
160904
silver;nitrite
N(=O)[O-].[Ag+]
7783-99-5
AgNO2
153.88
MFCD00003413
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
160904
silver;nitrite
N(=O)[O-].[Ag+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Silver nitrite
Punto di fusione 140.0°C
Colore Yellow to Green
Forma fisica Powder and/or Agglomerates
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare AgNO2
Fieser 01,1011; 06,515; 11,467
Indice di Merck 15, 8658
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in diluted acids, insoluble in alcohol
Peso formulazione 153.88
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.45
Densità 4.4500g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.