Learn More
Silver perchlorate, anhydrous
Codice prodotto. 11389857
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11389857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042209.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Light Sensitive & Hygroscopic | CAS: 7783-93-9 | AgClO4 | 207.314 g/mol
Silver perchlorate is used as a catalyst in organic chemistry. It is an effective reagent for replacing halides ligands with perchlorate. It is also used in the manufacturing of explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-93-9
Formula molecolare AgClO4
Molecular Weight (g/mol) 207.314
Numero MDL MFCD00003400
InChI Key YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo silver perchlorate, unii-sv4x1u113o, silver 1+ ion perchlorate, perchloric acid, silver 1+ salt, silver 1+ salt, ag.clo4, perchloric acid, silver 1+ salt 1:1, silver 1+ perchlorate ion, silver i perchloratehydrate, silver i perchlorate, anhydrous
PubChem CID 24562
IUPAC Name silver;perchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver perchlorate
Punto di fusione 485°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in water and many organic solvents (benzene,toluene,pyridine)Soluble in water,benzene and toluene.
Peso formulazione 207.32
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Aspetto White crystals
Densità 2.806 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • silver perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Perchloric acid, silver(1+) salt