missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Silver rod, 3.175mm (0.125 in.) dia., hard, 99.9% (metals basis)

Marca:  Alfa Aesar™ 042758.BV

Dettagli aggiuntivi : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.01000kg

Quantità 30cm

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11305567

  • 214.00€ / 30cm


In stock, pronto per la spedizione: 2
Aggiungi al carrello

Specifica

Identificatori chimici

7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]

Specifica

Silver rod
30cm
7440-22-4
Ag
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Rod, ≈0.83g/cm,Temper: hard
≈0.83g/cm
3.175mm (0.125 in.) dia., Hard
(metals basis)
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
107.868
CHEBI:9141
99.9%
Videos
SDS Documenti