Learn More
Silver rod, 6.35mm (0.25in) dia x 150mm (5.9in) long, hard, Premion™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 15424755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424755 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15424755 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013304.KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silver rod
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 150mm (5.9 in.) long, Hard
CAS 7440-22-4
Quantità 1 Pc.
Odore Characteristic
Peso ≈3.32g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Ag
Numero MDL MFCD00003397
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC Name silver
Molecular Weight (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Percent Purity 99.99%
Grado Premion