Learn More
Silver rod, 7mm (0.275in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11357137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
100mm
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11357137 25 mm 25mm
11347137 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011473.DH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver rod
Nota nome 7mm (0.275 in.) dia.
Quantità 25 mm
Odore Characteristic
Peso ≈4.04g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.999%
Grado Premion