Learn More
Silver slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Premion™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11354628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354628 25 g 25g
11334628 5 g 5g
11344628 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042984.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver slug is used in thermal evaporation and electrodes (Schottky diode and fast diode).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver slug
Nota nome 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Quantità 25 g
Odore Characteristic
Peso ≈0.26g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.999%
Grado Premion