Learn More
Silver slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11394628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Slugs
5 Slugs
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394628 25 Slugs pezzi 25
11384628 5 Slugs pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042986.QK
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Quantità 25 Slugs
Odore Characteristic
Peso ≈2.1g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.999%
Grado Premion